SML3908
SLU-PP-332
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-4-Hydroxy-N′(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid 2-(2-naphthalenylmethylene)hydrazide, ERR pan-Agonist 332, SR9861
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(C=C1)C(N/N=C/C2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)=O
Clave InChI
RNZIMBFHRXYRLL-XDHOZWIPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SLU-PP-332 is a non-toxic pan ERRα/β/γ (estrogen receptor-related receptors α/β/γ) agonist with significant ERRα activity (EC50 = 98, 230 & 430 nM against ERRα, ERRβ & ERγ) and acts as an exercise mimetic. SLU-PP-332 displays selectivity over ERα, ERβ and several other closely related nuclear receptors. It induces Ddit4 expression and enhances mitochondrial respiration in C2C12 myocytes (10 µM) and exercise endurance in mice (50 mg/kg bid, ip) in an ERRα-dependent manner.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)