SML3854
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
Sinónimos:
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (NMR)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)