Merck
SML3124
Sigma-Aldrich
Gemcabene
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6,6′-Oxybis(2,2-dimethylhexanoic acid), CI-1027, PD72953
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30O5
Número de CAS:
Peso molecular:
302.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C(CCCCOCCCCC(C(O)=O)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H30O5/c1-15(2,13(17)18)9-5-7-11-21-12-8-6-10-16(3,4)14(19)20/h5-12H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
SDMBRCRVFFHJKR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Gemcabene is an orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction by a mechanism of action not linked to agonist or antagonist activity on the PPAR-α receptors. Gemcabene down-regulates apoC-III expression. Gemcabene is primarily metabolized (glucuronidation) by UDP-glucuronosyltransferase2B7 (UGT2B7). Thus, is often used as a UGT2B7 substrate.
orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)