SML2675
CuET
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Copper bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Cupric diethyldithiocarbamate, Merkupral, NSC 177697, bis(N,N-Diethyldithiocarbamato)copper(II)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
dark green to black
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)C(S[Cu]SC(N(CC)CC)=S)=S
InChI
1S/2C5H11NS2.Cu/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Clave InChI
OBBCYCYCTJQCCK-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)