SML2555
BIO-0919278 racemate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BIO-0702697 racemate, BIO0702697 racemate, BIO0919278 racemate, Compound 702697 racemate, Compound 919278 racemate, N-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)propenamide, N-1H-Benzimidazol-2-yl-1,3-dihydro-a-methyl-1-oxo-2H-isoindole-2-acetamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c([nH][c]1=NC(=O)C(N3Cc4c(cccc4)C3=O)C)cccc2
Clave InChI
PWSSISUOJZBZFT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)