SML2508
Etamsylate
Sinónimos:
Etamsylate, Cyclonamine, ETHAMSYLATE
About This Item
Productos recomendados
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)O)O.[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)