Merck
SML1738
Sigma-Aldrich
RL648_81
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17F4N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.33
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC1=C(NC(OCC)=O)C=CC(NCC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1F
InChI
1S/C17H17F4N3O2/c1-2-26-16(25)24-13-8-7-12(14(18)15(13)22)23-9-10-3-5-11(6-4-10)17(19,20)21/h3-8,23H,2,9,22H2,1H3,(H,24,25)
Clave InChI
MVSMZQRRMPUGHI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate (RL648_81) is 15 times more effective and more selective than retigabine, an anticonvulsant. RL648_81 helps to treat or inhibit neurologic disorders linked with neuronal hyperexcitability.
RL648_81 is a KCNQ2/3 channel activator.
RL648_81 is a selective and potent KCNQ2/3 channel activator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and evaluation of potent KCNQ2/3-specific channel activators.
Kumar M, et al.
Molecular Pharmacology, 89(6), 667-677 (2016)