Merck
SML1615
Sigma-Aldrich
SEN177
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6′′-Fluoro-4-(4-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2′;3′,3′′]terpyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19FN6
Número de CAS:
Peso molecular:
338.38
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
Clave InChI
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SEN177 is a Glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor.
SEN177 is a Glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor. Glutaminyl cyclase modifies N-terminal glutamine or glutamate residues to N-terminal 5-oxoproline or pyroglutamate (named QPCT). QPCT inhibits mutant huntingtin from forming aggregates, but also reduces aggregation of other aggregate-prone proteins containing polyQ or polyA repeats. SEN177 caused dose-dependent decreases in HTT aggregation by a mechanism that requires QPCT inhibition. SEN177 had in vitro activity against polyglutamine toxicity and was able to reduce aggregates in mammalian cells, primary neurons and in a Drosophila model.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)