SML1403
IN-1130
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[[5-(6-Methyl-2-pyridinyl)-4-(6-quinoxalinyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-benzamide, IN 1130
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c(nc(c1c4cc5nccnc5cc4)c3nc(ccc3)C)Cc2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C25H20N6O/c1-15-4-2-7-20(29-15)24-23(17-8-9-19-21(14-17)28-11-10-27-19)30-22(31-24)13-16-5-3-6-18(12-16)25(26)32/h2-12,14H,13H2,1H3,(H2,26,32)(H,30,31)
Clave InChI
RYKSGWSKILPDDY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)