Documentos clave
SML1303
Sigma-Aldrich
Olinone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3,4,5-Tetrahydro-5-(4’-acetamidobutyl)-1H-pyrido-[4,3-b]indol-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
299.37
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1 that facilitates the progression of primary oligodendrocyte progenitors toward a differentiated phenotype.
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)