SML1117
ML345
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Fluoro-2-[5-(morpholine-4-sulfonyl)-2-morpholin-4-yl-phenyl]-benzo[d]isothiazol-3-one, CID 57390068
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(C1=CC(N(C2=O)SC3=C2C=C(F)C=C3)=C(N4CCOCC4)C=C1)(N5CCOCC5)=O
InChI
1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2
Clave InChI
FVKOFZKSMMIUTL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.