SML0335
Remacemide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-N-(1-methyl-1,2-diphenylethyl)-acetamide hydrochloride, FPL 12924AA, PR 934-423A
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
Clave InChI
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.