SMB00230
Hainanmurpanin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C(OC(C)=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9(2)15(20)17(22-10(3)18)14-12(21-4)7-5-11-6-8-13(19)23-16(11)14/h5-9,17H,1-4H3
InChI key
VLHOVPZUSXEINR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)