Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701396
Sigma-Aldrich
Anti- NT5E / CD73 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1.05 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NT5E(4907)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that catalyzes the conversion of extracellular nucleotides to membrane-permeable nucleosides. The encoded protein is used as a determinant of lymphocyte differentiation. Defects in this gene can lead to the calcification of joints and arteries. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 290-550 of human NT5E / CD73 (NP_002517.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)