SAB5200032
Monoclonal Anti-TRPM7 antibody produced in mouse
clone S74-25, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CHAK, Anti-CHAK1, Anti-Channel kinase 1, Anti-LTRPC7, Anti-TRP PLIK, Anti-TRPM7, S74-25
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S74-25, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 220 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Trpm7(58800)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)