SAB4700763
Monoclonal Anti-PAG / Cbp antibody produced in mouse
clone PAG-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Cbp
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PAG-C1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human, bovine
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAG1(55824)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)