SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GSD-14, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~53 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSDMD(79792)
Descripción general
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)