SAB4200521
Anti-phospho-VASP [pThr278] antibody produced in rabbit
~0.1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~0.1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 40 μL using HEK-293T cells overexpressing human VASP
western blot: 1:5000-10000 using human platelets cell lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr278)
Información sobre el gen
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)