Documentos clave
SAB1402817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF1 antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IGCD1, IGDC1, INHBP, KIAA0364, MGC75490, PGSF2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.12 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGSF1(3547)
Descripción general
Members of the immunoglobulin (Ig) superfamily (see MIM 147100), which includes IGSF1, have a variety of functions, but all appear to play a role in cell recognition and the regulation of cell behavior.[supplied by OMIM
Inmunógeno
IGSF1 (NP_001546, 220 a.a. ~ 310 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVAGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)