Documentos clave
S9388
Sigma-Aldrich
Serum Replacement 2 (50×)
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
origen biológico:
bovine
esterilidad:
sterile-filtered
Formulario:
liquid
origen biológico
bovine
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Defined, multi-purpose serum replacement with additional components for cells requiring higher concentrations of serum than 10%. Contains highly purified, heat-treated bovine serum albumin, heat-treated bovine transferrin and bovine insulin. Does not contain growth factors, steroid hormones, glucocorticoids, cell adhesion factors, detectable Ig and mitogens. May be used with anchorage-dependent and suspension cells.
Precaución
Stable for 30 days when diluted in cell culture medium.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)