S5639
Superoxide Dismutase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Sinónimos:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
form
lyophilized powder
Quality Level
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
39.5 kDa
composition
Protein, ≥70% biuret
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli CFT073 ... sodA(1040208) , sodB(1036179) , sodC(1036143)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Unit Definition
Physical form
Analysis Note
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.