Merck
PZ0317
Sigma-Aldrich
Capromorelin tartrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-N-[(1R)-2-[(3aR)-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-2-methyl-3-oxo-3a-(phenylmethyl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-yl]-2-oxo-1-propanamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, CP 424391-18, CP-424391 tartrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H35N5O4 · C4H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
655.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1N(C)N=C2CCN(C([C@H](NC(C(C)(C)N)=O)COCC3=CC=CC=C3)=O)C[C@]21CC4=CC=CC=C4.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C28H35N5O4.C4H6O6/c1-27(2,29)25(35)30-22(18-37-17-21-12-8-5-9-13-21)24(34)33-15-14-23-28(19-33,26(36)32(3)31-23)16-20-10-6-4-7-11-20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-13,22H,14-19,29H2,1-3H3,(H,30,35);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t22-,28-;1-,2-/m11/s1
Clave InChI
MJGRJCMGMFLOET-MYPSAZMDSA-N
Descripción general
Capromorelin tartrate has been used in human clinical trials as a treatment for frailty in elderly adults.
Capromorelin tartrate is an agonist of GHSR1a (ghrelin) receptors. It possesses structural homology with pyrazolinone-piperidine dipeptides.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Capromorelin tartrate is a potent ghrelin receptor agonist/growth hormone secretagogue (Ki = 7 nM). In rat pituitary cells, Capromorlelin incudes growth hormone (GH) secretion with an EC50 of 3 nM. Capromorelin also increases gastric motility and has been studied recently in patients with spinal cord injuries.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)