O3007
Ochratoxin A−BSA conjugate from Aspergillus ochraceus
About This Item
Productos recomendados
Extensión del etiquetado
3-6 mol ochratoxin A per mol BSA
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1O[C@H](C)CC2=C(Cl)C=C(C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)C(O)=C21
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
Clave InChI
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)