MTCP412111
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
pipet
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduation: no
envase
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P4121-11
Longitud
104 mm
bulbo aspiración
1 mL
tamaño
1.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)