Documentos clave
M9773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
Sinónimos:
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
Formulario
solid
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
Matriz
2% Cross-linked polystyrene
tamaño de partícula
50-200 mesh
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely