Merck
M8250
Sigma-Aldrich
MES hydrate
≥99.5% (titration)
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
El hidrato de MES, o hidrato de ácido 4-morfolinoetanosulfónico, es un amortiguador dipolar y morfolínico conocido como uno de los amortiguadores de Good para aplicaciones biológicas y bioquímicas. Su excelente capacidad de amortiguación en el intervalo de pH de 5,5 a 6,7 lo hace versátil para una amplia variedad de aplicaciones experimentales. En particular, el tampón MES minimiza la interacción con metales comunes utilizados en estudios medioambientales y biológicos, evitando interferencias en los resultados experimentales.
Con una excelente hidrosolubilidad e insolubilidad virtual en lípidos, el tampón MES es impermeable a las membranas, lo que garantiza su eficacia en entornos celulares. Sus aplicaciones abarcan el mantenimiento de la estabilidad en medios de cultivo celular, formulaciones amortiguadoras a base de proteínas y tampones de migración electroforética. El tampón MES también puede utilizarse para la purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas, componentes sanguíneos y factores de crecimiento. El tampón MES destaca como una mejor alternativa a los agentes potencialmente tóxicos como el cacodilato y los amortiguadores no dipolares como el citrato y el malato. El tampón MES se ha demostrado valioso para ajustar el pH de los medios de crecimiento, estabilizar las disoluciones enzimáticas y como componente del tampón de migración en PAGE en diversos entornos experimentales.
Application
El hidrato de Mes se ha utilizado:
  • en los medios MS (Murashige y Skoog) para el crecimiento de plántulas de Arabidopsis.
  • en el tampón de citoesqueleto durante los estudios de inmunofluorescencia.
  • como tampón de lavado para lavar las microesferas paramagnéticas y resuspenderlas para la unión manosa-BSA
  • como componente del medio de crecimiento
Features and Benefits
  • Amortiguación eficaz en un pH de 5,5-6,7 (25 °C) con un pKa de 6,1 (25 °C)
  • Muy hidrosoluble
  • Mínima adsorción a iones metálicos
  • Estable en un amplio intervalo de pH
  • Baja absorción UV y mínima reactividad
Preparation Note
Puede prepararse una disolución tampón utilizando MES mediante valoración con NaOH hasta el pH deseado. También pueden mezclarse disoluciones de reserva de MES y la sal de sodio de MES para conseguir el pH deseado. Se han publicado tablas de mezcla estándares utilizando disoluciones de reserva para preparar tampones de un pH determinado. No se recomienda el MES para la amortiguación a pH 7,4; deberán considerarse otras disoluciones tampón.
Storage and Stability
Las disoluciones son estables a 2-8°C durante meses. Esterilizado mediante filtración a través de filtros de 0,2 µM. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si las disoluciones tampón deben carecer de nucleasas, trate primero el agua y luego añada el tampón después de su esterilización en autoclave. Cuando las disoluciones MES son tratadas en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambie considerablemente). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Proteomic and phosphoproteomic analyses of chromatin-associated proteins from Arabidopsis thaliana.
Bigeard J et al.
Proteomics, 14, 2141-2141 (2014)
Data for Biochemical Research, Dawson, R.M.C. et al, 410-410 (1987)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Negative effect of heat shock on feline calicivirus release from infected cells is associated with the control of apoptosis.
Alvarez-Sanchez C et al.
Virus Research, 198, 44-44 (2015)
Good, Norman E. et al.
Biochemistry, 5, 467- 477 (1966)
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Contenido relacionado
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.