M1936
Greiner 384 well plates, polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polypropylene plate
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 60
fabricante / nombre comercial
Greiner 781270
volumen máximo
240 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
225 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)