I3639
Isoetharine mesylate salt
Sinónimos:
4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-1,2-benzenediol mesylate salt
About This Item
emisor
Sanofi Aventis
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS(O)(=O)=O.CCC(NC(C)C)C(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C13H21NO3.CH4O3S/c1-4-10(14-8(2)3)13(17)9-5-6-11(15)12(16)7-9;1-5(2,3)4/h5-8,10,13-17H,4H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
SOYAGMVKMXZVNZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Aplicación
- as an adrenergic drug to test its effect on embryo implantation in 4-day pregnant mice
- as a substrate for recombinant human sulfotransferase (SULT) in SULT assay to monitor conjugation reaction
- as a β-2 agonist in collision-induced dissociation (CID) mass spectrometry analysis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)