Merck
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
383.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
emisor
Wyeth
cadena SMILES
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
Clave InChI
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
α1-adrenoceptor antagonist.
Características y beneficios
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)