HS120188
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, white, pk of 2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white POM
Características
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
envase
pk of 2
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120188
L × An × Al
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
diám. tamaño
4 wells × 12-30 mm
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- made from POM
- racks can be linked together for additional holding capacity
- open sides allow for label viewing
- flat base to hold tubes upright
- linked racks should be supported underneath when carrying
- available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
- autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)