GE80-1106-55
Electrode holder for MultiPhor™ II electrophoresis unit
pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
grado
electrophoresis grade
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80110655
Categorías relacionadas
Descripción general
The electrode holder holds the movable EPH/IEF electrodes and keeps the electrodes away from the gel surface during alignment and then provides a uniform pressure over the buffer strips or electrode strips during the separation
Información legal
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)