Documentos clave
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
Formulario
prepacked column
reticulante
cross-linked
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4110-01
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol)
Parámetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
técnicas
liquid chromatography (LC): suitable
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
cross-linked agarose
grupo activo de la matriz
butyl functional group
tamaño de partícula
24-44 μm
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Otras notas
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.