Documentos clave
GE10600117
Amersham Protran® Premium Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600117
lámina An × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Categorías relacionadas
Descripción general
Amersham Protran® Premium NC Sandwich contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Protran® Premium nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
Características y beneficios
  • Precut Amersham Protran Premium 0.45 µm nitrocellulose membranes.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Información legal
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)