Merck
G5388
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactosa
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Galactosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.1% glucose
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
cation traces
Mn: ≤50 ppb
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
La galactosa es un constituyente de la lactosa. Es uno de los principales nutrientes para los recién nacidos y los lactantes. Se produce en el organismo para la formación de lactosa y también es un componente de los glucolípidos (cerebrósidos) y las glucoproteínas.
La galactosa es un constituyente de la lactosa. Es uno de los principales nutrientes para los recién nacidos y los lactantes. Se produce en el organismo para la formación de lactosa y también es un componente de los glucolípidos (cerebrósidos) y las glucoproteínas.
Application
La D-(+)-galactosa se ha utilizado en líneas celulares y medios de cultivo para permitir la interrupción del crecimiento celular sin alterar la tasa de producción específica de rh-tPA (qtPA).
La D-(+)-galactosa se ha utilizado en líneas celulares y medios de cultivo para permitir la interrupción del crecimiento celular sin alterar la tasa de producción específica de rh-tPA (qtPA).
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Vergara M, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 15(6), 2-2 (2012)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)