Documentos clave
EPM1282-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
universal, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
non-Interchangeable
universal
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1282-9904 (Global)
tamaño
76 cm × 46 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)