EP6001081510
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (277 mm)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001081510
técnicas
cryopreservation: suitable
externo An × P × Al
(139 mm) (569 mm) (277 mm)
tamaño
563x140x277 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)