EP6001050011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. box number per rack: 37 (37 x 1)
side access
with locking rod
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001050011 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
capacidad
(max box size (mm): 86 x 128)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)