EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
About This Item
Productos recomendados
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820713003 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5810 R
for use with 5810
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)