EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
holds 2 x 50 mL conical tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804785002 (Global)
Parámetros
3,017 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with 250 mL round buckets
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)