Documentos clave
CLS6630
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (1.25 mL), sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volumen:
(1.25 mL)
esterilidad:
sterile
envase:
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial:
Corning 6630
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6630
volumen
(1.25 mL)
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)