CLS4418
Corning® 8-cap strips for 1.2 mL cluster tubes and cluster tube strips
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
Sinónimos:
cap strips, tube caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
Plate feature: 8-cap strips
Plate format: 96 well cluster tube
envase
pack of 12
case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
fabricante / nombre comercial
Corning 4418
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Polyethylene 8-cap strips designed to fit 1.2mL cluster tubes, such as CLS4401, and cluster tube strips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)