Documentos clave
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
Sinónimos:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
cap
closure type Vented cap
envase
pack of 5
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 431466
disponibilidad
available only in South Korea
capacidad
250 mL
superficie
175 cm2
volumen de trabajo
35-52.5 mL
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)