CLS3694
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
flat bottom
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3694
volumen máximo
190 μL
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
pocillo volumen de trabajo
25-125 μL
volumen de trabajo
125 μL
color
black
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate, flat bottom, black polystyrene, no lid has medium binding polystyrene surface
- Favors minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays
- Hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions
- Displays low background fluorescence and minimal light scattering
- Immobilization of large molecules
- Standard microplate footprint and dimensions
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)