CLS358037
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, double bagged, non-sterile
Sinónimos:
culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104932
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
Nylon
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 358037
tamaño
40 μm
aplicaciones
filtration
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)