CLS3574BC
Corning® NBS™ 384 well microplates
NBS™ (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Sinónimos:
384 Well Plates
About This Item
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
Materiales
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
Corning 3574BC
volumen máximo
112 μL
pocillos
384 wells
volumen de trabajo
80 μL
color
white
tipo de unión
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)