Documentos clave
CLS3571BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Sinónimos:
384 multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiales:
black bottom
black polystyrene
flat bottom
pocillos:
384 wells
volumen de trabajo:
20-80 μL
Materiales
black bottom
black polystyrene
flat bottom
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
with generic barcode
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
Corning 3570BC
pocillos
384 wells
volumen de trabajo
20-80 μL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)