CLS3356
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom, black polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
Storage Microplate
About This Item
black polypropylene
round bottom
Productos recomendados
Materiales
black bottom
black polypropylene
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
fabricante / nombre comercial
Corning 3356
envase
bag of 25 ×
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
black
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)