CLS3121150
Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
2.4L small top desiccators w/ 24/29 Standard Taper Stopcock, 1/cs
Sinónimos:
desiccators, glass desiccators, vacuum desiccators
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Características
reusable
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3121-150
Altura
239 mm
capacidad
2.4 L
cámara P
81 mm
brida D.I.
172 mm
placa diám.
140 mm , plate not included
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: This is the suggested replacement for CLS3118160
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)