CLS13951LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 1 L, with PBT high temperature caps
Sinónimos:
1395-1LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduations 100 ‑ 900 mL graduation interval: 100 mL
wide mouth
envase
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1395-1LHTC
botella Al × D.E.
225 mm × 101 mm , approx
capacidad
1 L
Adaptador
GL 45 thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)