CHODHFR
CHOZN® ZFN-Modified CHO Cell Line
About This Item
Productos recomendados
descripción
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line
dihydrofolate reductase knockout cell line
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Origen línea celular
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
Contenido relacionado
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.